651133
Methanol solution
suitable for HPLC, contains 0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid, 10 % (v/v) water
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.11 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
410 mmHg
forma
liquid
contém
0.1 % (v/v) trifluoroacetic acid
10 % (v/v) water
Lim. expl.
5.5-44 % (lit.)
técnica(s)
HPLC: suitable
pb
65.4 °C (lit.)
pf
-98 °C (lit.)
densidade
0.823 g/mL at 25 °C
formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup