Key Documents
649961
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidine
97%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1-Benzyl-3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
276.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +6°, c = 1% in chloroform
pf
77-81 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)17-14-9-10-18(12-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,17,19)/t14-/m1/s1
chave InChI
PHOIDJGLYWEUEK-CQSZACIVSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)