Documentos Principais
649619
Sigma-Aldrich
Poly(bis(ethoxy)phosphazene)
About This Item
Fórmula linear:
(C4H10NPO2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulário
solid
solubilidade
acetone: soluble
λmax
234 nm
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)