Documentos Principais
649589
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bis(3-methylsulfinyl)propionate, polymer-bound
extent of labeling: ~0.87 mmol/g S loading
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.87 mmol/g S loading
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)