Documentos Principais
647667
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3,5-trimethylpyrazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9BrN2
Número CAS:
Peso molecular:
189.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
pb
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
pf
30-34 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nn(C)c(C)c1Br
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
chave InChI
UNTQXOJGXGRHMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)