Documentos Principais
646350
Sigma-Aldrich
4-Pentylbromobenzene
97%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-pentylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4C6H4Br
Número CAS:
Peso molecular:
227.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5260 (lit.)
pb
203-204 °C (lit.)
densidade
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
chave InChI
SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)