Documentos Principais
646032
Sigma-Aldrich
2-(4-Pyridyl)thiazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
206.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1csc(n1)-c2ccncc2
InChI
1S/C9H6N2O2S/c12-9(13)7-5-14-8(11-7)6-1-3-10-4-2-6/h1-5H,(H,12,13)
chave InChI
COOQMBOJAAZEIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)