Documentos Principais
645893
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-methoxyaniline
97%
Sinônimo(s):
4-Methoxy-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
245.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
61-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-17-13-8-6-12(7-9-13)16-10-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-10H,1H3/b16-10+
chave InChI
LSBFMYAAXUQSLF-MHWRWJLKSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)