Key Documents
645788
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
167.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
100-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-5(4-10)2-1-3-6(7)8(11)12/h1-4,11-12H
chave InChI
YJXJCPZHXDDRNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)