Documentos
645036
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
207.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
136-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
chave InChI
TUGDVOPMQBYENX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves