Documentos
428507
Sigma-Aldrich
5-(2-Nitrophenyl)furfural
99%
Sinônimo(s):
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7NO4
Número CAS:
Peso molecular:
217.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
solid
pb
105-107 °C/30 mmHg (lit.)
pf
94-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-8-5-6-11(16-8)9-3-1-2-4-10(9)12(14)15/h1-7H
chave InChI
QBYRUURYXPVDAK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-(2-Nitrophenyl)furfural is a furfural derivative.
Aplicação
5-(2-Nitrophenyl)furfural (5-(2-nitrophenyl)-2-furfuraldehyde) was used in the synthesis of (5-(2-nitrophenyl)furfuran-2-yl)methanol.
It may be used in the synthesis of 2-{[5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl]methyleneamino}benzoic acid (HOBZ) by reacting with 2-aminobenzoic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
New di-and triorganotin (IV) carboxylates derived from a Schiff base: synthesis, characterization and in vitro antimicrobial activities.
Dias LC, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 29(5), 305-313 (2015)
Ruthenium (II)-Catalyzed Transfer Hydrogenation of Aromatic and Heteroaromatic Aldehydes in Air.
Bhosale SS and Singh KS.
Synthetic Communications, 45(12), 1-10 (2015)