Documentos
644366
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7BrO
Número CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
95-99 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H7BrO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3H,4-5H2
chave InChI
UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2