Documentos Principais
64297
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulfonate
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3SO3CH2CF3
Número CAS:
Peso molecular:
178.13
Beilstein:
1863049
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.367
densidade
1.513 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-10(7,8)9-2-3(4,5)6/h2H2,1H3
chave InChI
ICECLJDLAVVEOW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent for 2,2,2-trifluoroethylations, e.g. ether formation
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
F. Camps et al.
Synthesis, 727-727 (1980)