Documentos
642967
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxypyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5260 (lit.)
pb
181-182 °C (lit.)
densidade
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C6H6ClNO/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
chave InChI
NPYYXUYLIHZYOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of biaryls via palladium-catalyzed Hiyama cross-coupling with aryltrifluorosilanes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53.3 °C - closed cup