Documentos
715239
Sigma-Aldrich
N-Boc-3,4-dihydro-2H-pyridine
97%
Sinônimo(s):
1-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydropyridine, 3,4-Dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyridine, tert-Butyl 3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
183.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.477
densidade
0.988 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC=C1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
chave InChI
VIBQTJLMJANION-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C - closed cup