Documentos Principais
642835
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloro-5-nitrobenzonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Cyano-6-chloro-4-nitroaniline
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H2(Cl)(NH2)CN
Número CAS:
Peso molecular:
197.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
183-187 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Cl)cc(cc1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClN3O2/c8-6-2-5(11(12)13)1-4(3-9)7(6)10/h1-2H,10H2
chave InChI
XVYNBLCPQVDRCH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)