Documentos Principais
642207
Sigma-Aldrich
trans-3-Bromo-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
228.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
60-64 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
chave InChI
NWHBBZILZXZIBO-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)