Documentos Principais
53658
Sigma-Aldrich
2,7-Bis(bromomethyl)naphthalene
≥97.0% (HPLC)
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.943,00
R$ 3.943,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.943,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10Br2
Número CAS:
Peso molecular:
314.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.943,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
pf
146-150 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
BrCc1ccc2ccc(CBr)cc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-4-2-10(8-14)6-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
chave InChI
FJSRQBBGMVBGHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Precursor for catalyst O,O′-Diallyl-N,N′-(2,7-naphthalindiyldimethyl)-bis-(hydrocinchonidinium) dibromide[1].
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Highly enantioselective and practical cinchona-derived phase-transfer catalysts for the synthesis of alpha-amino acids.
Hyeung-Geun Park et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 3036-3038 (2002-08-31)