Documentos
642150
Sigma-Aldrich
trans-3,4-Dichloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
218.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
93-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(5-8(7)10)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
chave InChI
XHGCFWXSHIHYFH-ONEGZZNKSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves