Documentos Principais
642126
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole-15N3
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H315N3
Número CAS:
Peso molecular:
72.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
p.e.
260 °C (lit.)
pf
119-121 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
c1[15n]c[15nH][15n]1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i3+1,4+1,5+1
chave InChI
NSPMIYGKQJPBQR-FRSWOAELSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)