Documentos
641804
Sigma-Aldrich
Perylene-66
Dye content 40 %
Sinônimo(s):
Dibenzthiopheno-perylene -N,N′-dicyclohexylimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H34N2O4S2
Peso molecular:
766.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 40%
λmax
549 nm
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C2CCCCC2)C(=O)c3c4sc5ccccc5c4c6c7ccc8C(=O)N(C9CCCCC9)C(=O)c%10c8c7c(c%11ccc1c3c6%11)c%12sc%13ccccc%13c%10%12
Descrição geral
Photoluminescent dye.
Aplicação
An n-channel organic semiconductor.
Coloring of polymeric materials, daylight fluorescent paints, radiation converters.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Newman, C.R., et al.
Chemistry of Materials, 16, 4436-4436 (2004)