Documentos Principais
639788
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
233.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
180-185 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-n2ncc(C(O)=O)c2N
InChI
1S/C11H11N3O3/c1-17-8-4-2-7(3-5-8)14-10(12)9(6-13-14)11(15)16/h2-6H,12H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
XOMCPZHFKFCRLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)