Key Documents
638706
Sigma-Aldrich
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4F3NO4
Número CAS:
Peso molecular:
235.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
138-142 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)6-3-4(12(15)16)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
chave InChI
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves