Documentos
638412
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(F)2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
74-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(F)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
chave InChI
XOYHFIQPPOJMFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges