Documentos Principais
638242
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
255.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
121-125 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-13-6-8-15(9-7-13)19-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-11H,12H2
chave InChI
MSDHJAWQEZOXGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)