Documentos Principais
C80806
Sigma-Aldrich
Cinnamamide, predominantly trans
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
147.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
148-150 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+
chave InChI
APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sebastiano Masuri et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(6), 891-901 (2020-04-28)
The novel copper complex [Cu(phen)2(salubrinal)](ClO4)2 (C0SAL) has been synthesised and characterised. Copper(ii) is coordinated by salubrinal through the thionic group, as shown by the UV-Vis, IR, ESI-MS and tandem mass results, together with the theoretical calculations. The formed complex showed