Documentos
637483
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-indanecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
65-69 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12/h2-5,10H,6H2,1H3
chave InChI
RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves