637149
Iron nickel oxide
nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Diiron nickel tetraoxide
Ensaio
≥98% trace metals basis
Formulário
nanopowder
tamanho de partícula
<50 nm (APS)
densidade
5.368 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.89 g/mL
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O
chave InChI
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.