Documentos Principais
637114
Sigma-Aldrich
Benzyl thioacetimidate hydrochloride
96%
Sinônimo(s):
Thiobenzylacetimidate hydrochloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 769,00
R$ 769,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 769,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NS · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
201.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 769,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
157-161 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NS.ClH/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7H2,1H3;1H
chave InChI
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)