Documentos Principais
636673
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2,d8
98 atom % 15N, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D
Número CAS:
Peso molecular:
142.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
232 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
chave InChI
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)