Documentos Principais
579866
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-4-13C monohydrate
99 atom % 13C
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 16.514,00
R$ 16.514,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 16.514,00
About This Item
Fórmula linear:
H2N13COCH2CH(NH2)CO2H · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
151.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 16.514,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
pf
233-235 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O.N[C@@H](C[13C](N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i3+1;
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-FWGDTYFGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)