Documentos Principais
635731
Sigma-Aldrich
3-(2-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Sinônimo(s):
3-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H4OCH2C6H4ClB(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
262.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
153-158 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
chave InChI
XHGOCNFADOJUMW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)