Documentos Principais
634263
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III,IV) oxide
nanopowder, <200 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hexapraseodymium undecaoxide
About This Item
Fórmula linear:
Pr6O11
Número CAS:
Peso molecular:
1021.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99% trace metals basis
forma
nanopowder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: praseodymium
tamanho de partícula
<200 nm (BET)
<50 nm (XRD)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
chave InChI
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)