Key Documents
633410
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Chloro-4-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloroisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
157.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
227-231 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
MYAZXWFEMDJTFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)