633267
Dicyclohexylcarbodiimide solution
60 wt. % in xylenes
Sinônimo(s):
N,N′-Methanetetraylbis[cyclohexanamine], DCC, NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
concentração
60 wt. % in xylenes
índice de refração
n20/D 1.503
densidade
0.898 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
chave InChI
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Coupling agent for generation of graphene and graphene oxide sheets supported on silica
Endophytic bacterium L14 biomass inhibitor
Used to produce:
- Multifunctional aqueous nanocrystals stabilized by hyperbranched polyglycerol
- MnO2 nanosheets attached to Au nanoparticles on carbon nantubes
- Functionalized single-walled carbon nantotube arrays
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?