Documentos Principais
633046
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-4-methylthiophene
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Methyl-2-thienyl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8OS
Número CAS:
Peso molecular:
140.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5600 (lit.)
pb
108-109 °C (lit.)
densidade
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1csc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C7H8OS/c1-5-3-7(6(2)8)9-4-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
NFZNHUNPIJPRMP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)