Documentos Principais
632937
Sigma-Aldrich
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
Sinônimo(s):
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea, 3-(Trifluoromethyl)phenylthiourea
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4NHCSNH2
Número CAS:
Peso molecular:
220.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
104-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-2-1-3-6(4-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
chave InChI
WKRUQAYFMKZMPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)