Documentos Principais
632899
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorotoluene
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3F2
Número CAS:
Peso molecular:
128.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4530 (lit.)
p.e.
119-121 °C (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
chave InChI
ZNEHIDGAPGVZSA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)