Documentos Principais
632406
Sigma-Aldrich
Indole-6-carboxaldehyde
97%
Sinônimo(s):
6-Formylindole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
127-131 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-8-3-4-10-9(8)5-7/h1-6,10H
chave InChI
VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Reactant in preparation of analogs of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Reactant in synthesis of stilbene-based antitumor agents
  • Reactant in acid-catalyzed preparation of aromatic gem-dihalides from aldehydes and acid halides
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile