Documentos Principais
632279
Sigma-Aldrich
4-(2,2-Dicyanovinyl)-N-bis(hydroxyethyl)aniline
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
257.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
83 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C14H15N3O2/c15-10-13(11-16)9-12-1-3-14(4-2-12)17(5-7-18)6-8-19/h1-4,9,18-19H,5-8H2
chave InChI
CYBYVNMREDBMAT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
NLO monomer
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)