Documentos Principais
631892
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrrolecarbonyl)benzotriazole
97%
Sinônimo(s):
1-(1H-Pyrrol-2-ylcarbonyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H8N4O
Número CAS:
Peso molecular:
212.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
178-182 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(c1ccc[nH]1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O/c16-11(9-5-3-7-12-9)15-10-6-2-1-4-8(10)13-14-15/h1-7,12H
chave InChI
JDNIHKCPHBBAHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)