Documentos Principais
631523
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 759,00
R$ 759,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 759,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
176.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 759,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
157-161 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
chave InChI
FXOYSSLDDDZIJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)