Documentos Principais
631310
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
212.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
127-131 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C10H12O5/c1-14-7-3-6(5-9(11)12)4-8(15-2)10(7)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)