Key Documents
631019
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)formamide
97%
Sinônimo(s):
4′-Bromoformanilide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
200.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
117-121 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
chave InChI
PYHXNHQAVPSOKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves