Documentos Principais
630845
Sigma-Aldrich
3-Heptyn-1-ol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O
Número CAS:
Peso molecular:
112.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.456
p.e.
80-82 °C/15 mmHg
densidade
0.920 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC#CCCO
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-3,6-7H2,1H3
chave InChI
PSWHODJVUOXHKA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
74 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)