Documentos Principais
630187
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C,d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methylene iodide-13C,d2
About This Item
Fórmula linear:
13CD2I2
Número CAS:
Peso molecular:
270.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
p.e.
68 °C/11 mmHg (lit.)
pf
6 °C (lit.)
densidade
3.362 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1D2
chave InChI
NZZFYRREKKOMAT-WGVGGRBOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)