Documentos Principais
488844
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-13C
≥98 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methylene-13C iodide
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 8.008,00
R$ 8.008,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 8.008,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH2I2
Número CAS:
Peso molecular:
268.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 8.008,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
p.e.
68 °C/11 mmHg (lit.)
pf
6 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C]([H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1+1
chave InChI
NZZFYRREKKOMAT-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Iodoform 99%
Sigma-Aldrich
109452
Iodoform
Dibromomethane 99%
Sigma-Aldrich
D41686
Dibromomethane