Key Documents
61735
Sigma-Aldrich
(±)-Lavandulol
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
(±)-2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1722733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.470
densidade
0.878 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C/CC(CO)C(C)=C
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
98 °C