Documentos
617075
Sigma-Aldrich
Diethylamine-d11
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(CD3CD2)2ND
Número CAS:
Peso molecular:
84.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pb
55 °C (lit.)
pf
-50 °C (lit.)
densidade
0.811 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2/hD
chave InChI
HPNMFZURTQLUMO-REUZILGJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1