Documentos Principais
491322
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-d15
98 atom % D
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 6.587,00
R$ 6.587,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 6.587,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2D5)2C6D3ND2
Número CAS:
Peso molecular:
164.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.587,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
243 °C (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+15
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]N([2H])c1c(c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D/hD2
chave InChI
FOYHNROGBXVLLX-IFODOZFGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)